Learn More
N-phényl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Description
p-Anilinoaniline is an antioxidant that has shown to cause a reduction of NOx emissions from soybean biodiesel powered DI diesel engines but has increased CO and HC emissions. It is also used to produce dyes, pharmaceuticals, and photographic chemicals and frmerly used as a hair dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-anilinoaniline est un antioxydant dont il a été démontré qu’elle entraîne une réduction des émissions de NOx des moteurs diesel à injection directe alimentés au biodiesel de soja, mais avec une augmentation des émissions de CO et de HC. Elle est également utilisée dans la fabrication des colorants, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques en photographie. Utilisée autrefois pour la teinture des cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 0,6 g/l. Soluble dans l’éthanol (10 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
La p-anilinoaniline est un antioxydant dont il a été démontré qu’elle entraîne une réduction des émissions de NOx des moteurs diesel à injection directe alimentés au biodiesel de soja, mais avec une augmentation des émissions de CO et de HC. Elle est également utilisée dans la fabrication des colorants, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques en photographie. Utilisée autrefois pour la teinture des cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 0,6 g/l. Soluble dans l’éthanol (10 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Phenyl-p-phenylenediamine |
Point de fusion | 72°C to 76°C |
Densité | 1.09 |
Point d’ébullition | 354°C |
Point d’éclair | 193°C (379°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 908935 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 0.6g/L. Soluble in (10mg/mL) ethanol. |
Poids de la formule | 184.24 |