Learn More
Bromure de N-phénacylpyridinium, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Phenacylpyridinium bromide |
Point de fusion | 193.0°C to 195.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Argentometry) |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 278.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |