Learn More
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11368147
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368147
4 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11368147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022907.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 3ppm, H2O 0.01%
n-Pentane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion °C to 130°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.626
Point d’ébullition 36°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Température d’allumage 260°C (500°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Tension de vapeur 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62500060 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Numéro de lotZ27K647 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Numéro de lotZ04K640 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Numéro de lotY04K600 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Numéro de lotX04K977 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Nom du produit
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals >