Learn More
N-Pentane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
N-Pentane, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Quantité | 2.5 L |
Poids de la formule | 72.15g/mol |
Tension de vapeur | 573mbar at 20°C |
Viscosité | 0.25 mPaS at 20°C |
Densité de vapeur | 2.5 |
Point de fusion | -130°C |
Point d’ébullition | 36°C |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Pentane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.