Learn More
n-pentane-d{12}, 98 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Pentane-d{12} |
Forme physique | Liquide |
Note relative au nom | Isotopic |
Densité | 0,731 g/ml |
Point d’éclair | −49°C (−56°F) |
Indice de réfraction | 1,358 |
Sensibilité | Sensible à la lumière |
Quantité | 1 g |
CAS | 2031-90-5 |
Point de fusion | -130°C |