Learn More
N-pentane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 11458433 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11458433
Marque: Fisher Chemical P/1021/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C5H12, numéro CAS-109-66-0, 2,5 L, 36 C, CHEBI:37830, non désigné, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentane, -130 C, 9498, 72,151, flacon en verre ambré, liquide, 8003, CCCCC, 573 mbar à 20 C, 0,25 mPaS à 20 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 573mbar at 20°C
Viscosité 0.25 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2.5
Forme physique Liquide
Point de fusion -130°C
Point d’ébullition 36°C
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 72.15g/mol