Learn More
n-pentane, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 30117395
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Metal Drum
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130.0°C
Densité 0.6260g/mL
Point d’ébullition 36.0°C
Quantité 10 L
Point d’éclair −49°C
Conditionnement Metal Drum
Forme physique Liquid
Indice de réfraction 1.358
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.626
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Viscosité 0.25 mPa.s (20°C)
Eau 0.01% max. (K.F.)
Merck Index 15, 7228
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analytical