Learn More
N-pentane, 99+ %, pour l’analyse des résidus, ECD testé pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals
84.80€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009498 |
Clé InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10498872
|
Thermo Scientific Acros
326640010 |
1 L | Flacon en verre |
84.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756812
|
Thermo Scientific Acros
326640025 |
2.5 L | Flacon en verre |
183.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidusIdentifiants chimiques
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Spécification
n-Pentane | |
ECD Tested, for Pesticide Analysis | |
99.0 | |
0.6260g/mL | |
−49°C | |
1.358 | |
0.0005% max. | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
01, 130 | |
15, 7228 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
-130.0°C | |
109-66-0 | |
100.0 | |
36.0°C | |
Liquide | |
99+% | |
0.626 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
0.25 mPa.s (20°C) | |
0.005% max. (Coulometric) | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15 | |
Analyse de résidus |
Sécurité et traitement
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-692-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- n-Pentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only