Learn More
N-pentane, +99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10328020
N-pentane, +99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10328020
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10328020
Marque: Thermo Scientific Acros 217240010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130.0°C
Note relative au nom p.a.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.6260g/mL
Point d’ébullition 36.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −49°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.626
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 573mbar at 20°C
Viscosité 0.25 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 130
Eau 0.005% max.
Merck Index 15, 7228
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464329 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
Numéro de lotA0441653 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
Numéro de lotA0451775 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
Numéro de lotB0768982 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number217240010,217240251,217240025
Numéro de lotB0766511 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number217240010,217240251,217240025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Nom du produit
N-pentane, +99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >