Learn More
Acide n-pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10284840
Acide n-pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10284840
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10284840
Marque: Thermo Scientific Acros 129830250
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-84-2
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.4
Numéro MDL MFCD00002745
Clé InChI WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
CID PubChem 13849
ChEBI CHEBI:42504
Nom IUPAC Acide pentadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentadecanoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51°C to 53°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 339°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02, 369
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458603 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog Number129830050,129830250
Numéro de lotA0423213 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2023 Catalog Number
Numéro de lotA0398609 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0411309 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2022 Catalog Number
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide n-pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >