Learn More
Bromure de n-octylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15445365
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15445365
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58444.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-13-0
Formule moléculaire C8H17BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)7ZnBr
Numéro MDL MFCD07698727
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme n-octylzinc bromide, bromozinc 1+ ,octane, bromo octyl zinc, n-octylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-octylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI KIWWBFIVWRIFIX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);octane
Poids moléculaire (g/mol) 258.508
CID PubChem 14921096
Poids de la formule 258.51