Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Octylamine |
CAS | 111-86-4 |
Point de fusion | -1.0°C |
Densité | 0.7820g/mL |
Point d’ébullition | 179.0°C |
Point d’éclair | 60°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Formule moléculaire | C8H19N |
Formule linéaire | CH3(CH2)7NH2 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0452939 | Certificat d’analyse | 10/05/2023 | 129491000,129490050,129490020,129495000 |
A0450342 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 129491000,129490050,129490020,129495000 |
A0443501 | Certificat d’analyse | 24/06/2022 | 129491000,129490050,129490020,129495000 |
A0422044 | Certificat d’analyse | 24/02/2022 | 129491000,129490050,129490020,129495000 |
A0403512 | Certificat d’analyse | 13/12/2021 | 129491000,129490050,129490020,129495000 |
Sécurité et traitement
- n-Octylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Octanamine