Learn More
N-octylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10735231
N-octylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10735231
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10735231
Marque: Thermo Scientific Acros 129490050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-86-4
Clé InChI IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
CID PubChem 8143
ChEBI CHEBI:7728
Nom IUPAC octan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octylamine
Point de fusion -1.0°C
Densité 0.7820g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H19N
Formule linéaire CH3(CH2)7NH2
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 5 g
Beilstein 04,196
Gravité spécifique 0.782
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Viscosité 1.39 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0452939 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Numéro de lotA0450342 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Numéro de lotA0443501 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Numéro de lotA0422044 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Numéro de lotA0403512 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2021 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Nom du produit
N-octylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >