Learn More
N-Octane, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10715401
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octane
CAS 111-65-9
% min. CAS 97
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7080g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 127.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18
Formule linéaire CH3(CH2)6CH3
Indice de réfraction 1.3965 to 1.3985
Numéro MDL MFCD00009556
Quantité 500 mL
Numéro UN 1262
Beilstein 01, 159
Résidus après évaporation 0.05% max.
Merck Index 15, 6838
Gravité spécifique 0.708
Synonyme n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Clé InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCC
Nom IUPAC octane
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
CID PubChem 356
ChEBI CHEBI:17590
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.23
Tension de vapeur 14mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide