Learn More
N-octane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-octane est principalement utilisé comme solvant, comme carburant et comme une des valeurs standard dans lʼéchelle dʼindice dʼoctane. Il est également utilisé pour prévenir la combustion inégale du carburant dans les moteurs à combustion interne. En outre, il agit comme un agent antivibrations pour les carburants à moteur à haute compression, les diluants pour laques, agent soufflant pour le caoutchouc mousse. En outre, il est utilisé dans les propergols de fusée et dans les distillations azéotropiques.
Solubilité
Miscible avec de lʼéther éthylique, de lʼéthanol, de lʼacétone, du benzène, de lʼéther de pétrole et de lʼessence. Légèrement miscible avec de lʼalcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides
Le N-octane est principalement utilisé comme solvant, comme carburant et comme une des valeurs standard dans lʼéchelle dʼindice dʼoctane. Il est également utilisé pour prévenir la combustion inégale du carburant dans les moteurs à combustion interne. En outre, il agit comme un agent antivibrations pour les carburants à moteur à haute compression, les diluants pour laques, agent soufflant pour le caoutchouc mousse. En outre, il est utilisé dans les propergols de fusée et dans les distillations azéotropiques.
Solubilité
Miscible avec de lʼéther éthylique, de lʼéthanol, de lʼacétone, du benzène, de lʼéther de pétrole et de lʼessence. Légèrement miscible avec de lʼalcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Octane |
Point de fusion | -57°C |
Densité | 0.703 |
Point d’ébullition | 125°C to 126°C |
Point d’éclair | 15°C (59°F) |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
Odeur | Nearly Odorless |
Indice de réfraction | 1.398 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN1262 |