Learn More
N-octane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414584
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-octane est principalement utilisé comme solvant, comme carburant et comme une des valeurs standard dans lʼéchelle dʼindice dʼoctane. Il est également utilisé pour prévenir la combustion inégale du carburant dans les moteurs à combustion interne. En outre, il agit comme un agent antivibrations pour les carburants à moteur à haute compression, les diluants pour laques, agent soufflant pour le caoutchouc mousse. En outre, il est utilisé dans les propergols de fusée et dans les distillations azéotropiques.
Solubilité
Miscible avec de lʼéther éthylique, de lʼéthanol, de lʼacétone, du benzène, de lʼéther de pétrole et de lʼessence. Légèrement miscible avec de lʼalcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-65-9
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00009556
Clé InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
CID PubChem 356
ChEBI CHEBI:17590
Nom IUPAC octane
SMILES CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octane
Point de fusion -57°C
Densité 0.703
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.398
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether,ethanol,acetone,benzene,petroleum ether and gasoline; Slightly Miscible with alcohol; Immiscible with water.
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Octane