Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479902
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479902
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11479902
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12033.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse et l’analyse par spectrométrie de masse des acides phénoliques dans les fruits. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation des ribosides de pyrimidinone et des leurs analogues, qui présente des propriétés anti-tumorales. Il joue un rôle important en tant que réactif pour la désulfatation régiosélective des sulfates de polysaccharides. De plus, il est utilisé pour préparer des éthers triméthylsilylés de glucides et d’alcools.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Numéro MDL MFCD00008269
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
CID PubChem 9601896
Spécification
Nom chimique ou matériau N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Point de fusion -10°C
Densité 0.97
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Indice de réfraction 1.384
Quantité 50 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform.
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
Poids moléculaire (g/mol) 257.403
Poids de la formule 257.4
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251975 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Numéro de lot10250034 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Numéro de lotP02J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Numéro de lot10218212 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Numéro de lot10243106 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2022 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >