Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10790671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
25g
5g
Code produit. 10790671
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 257.39
Numéro MDL MFCD00008269
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
CID PubChem 9601896
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3829 to 1.3849
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 257.39
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.