Learn More
N,N,N',N'-tétraméthyléthylènediamine, classe électrophorèse, MP Biomedicals
118.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylenediamine |
CAS | 110-18-9 |
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Quantité | 50 mL |
Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Nom IUPAC | N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
CID PubChem | 8037 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TEMED, Electrophoresis Grade
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine