Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10265090
50 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Point de fusion -55.0°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 50 mL
Beilstein 04,25
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15,9277
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >