Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99,5 %, purifiée par redistillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10311230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10311230
Marque: Thermo Scientific Acros 433831000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H16N2
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 100 mL
Merck Index 15,9277
Gravité spécifique 0.77
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane