Learn More
Hexafluorophosphate de N,N,N’,N’-tétraméthylformamidinium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate |
CAS | 94790-35-9 |
Point de fusion | 100.0°C to 106.0°C |
Formule moléculaire | C5H12ClN2 |
Quantité | 25 g |
Clé InChI | QZFWNEASXBNLCD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)C(=[Cl+])N(C)C |
Nom IUPAC | [bis(diméthylamino)méthylidène]-λ³-chloranylium |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.61 |
Poids de la formule | 280.58 |