Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 % Code produit.: 10740682
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 %
Code produit. 10740682
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10740682
Marque: Thermo Scientific Chemicals 420600250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H16N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 237.17
Numéro MDL MFCD00012482
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C to 224°C
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Quantité 25 g
Beilstein 13, 74
Merck Index 10, 9052
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 50g/L
Poids de la formule 237.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0442543 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number420600250,420601000,420600050
Numéro de lotA0463631 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number420600250,420601000,420600050
Numéro de lotA0435232 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number420600250,420601000,420600050
Numéro de lotA0407774 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number420600250,420601000,420600050
Numéro de lotA0442543 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/06/2022 Catalog Number420600250,420601000,420600050
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 % >