Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 220°C to 224°C |
| Couleur | Beige à gris |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H4[N(CH3)2]2·2HCl |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride