Learn More
N,N,N’,N’-Tetraakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11372967
N,N,N’,N’-Tetraakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372967
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11372967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16280.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine is used as a catalyst in the production of urethane foams. It acts as a complexing agent, plasticizer, surfactant solubilizer and curing agent for epoxy resin. It is also used as a viscosity modifier and as an anti-bloating agent for cattle. It is utilized in piezoelectric crystal detectors of sulfur dioxide and in additives for paint. It serves as a biological buffer as well as reagent for manganese. Further, it finds application in adhesives and sealant chemicals. In addition to this, it is used as a cross-linking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N,N′,N′-Tetraakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine est utilisée comme catalyseur dans la production de mousses d’uréthane. Il agit comme un agent complexant, un plastifiant, un solubilisant surfactant et un agent de durcissement pour la résine époxy. Il est également utilisé comme modificateur de viscosité et comme agent anti-ballonnement pour le bétail. Il est utilisé dans les détecteurs de cristaux piézoélectriques de dioxyde de soufre et dans les additifs pour la peinture. Il sert de tampon biologique ainsi que de réactif pour le manganèse. De plus, il s’applique aux adhésifs et aux produits chimiques d’étanchéité. Par ailleurs, il est utilisé comme agent réticulant.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol, au toluène, à l’éthylène glycol et au perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-60-3
Formule moléculaire C14H32N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 292.42
Numéro MDL MFCD00004534
Clé InChI NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quadrol, edetol, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine, entprol, adeka quadrol, quadrol l, neutrol te, 1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol, edetolum latin, 2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7615
Nom IUPAC 1-[2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]éthyl-(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Densité 1.03
Point d’ébullition 240°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.48
Quantité 100 mL
Merck Index 14,3599
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,ethanol,toluene,ethylene glycol and perchloroethylene.
Poids de la formule 292.42
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62500087 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Numéro de lot62200368 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Numéro de lot60900244 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Numéro de lot10111061 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Numéro de lot62000295 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Nom du produit
N,N,N’,N’-Tetraakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >