Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N’-méthylène-bisacrylamide, ≥ 99 %, qualité d’électrophorèse
Code produit. 15440637
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
N,N'-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-méthylène-bisacrylamide est utilisé dans la préparation de gels de polyacrylamide pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. Il a également été utilisé comme composé d’essai pour étudier l’isolement biochimique de Tau insoluble dans les modèles de tauopathie transgénique de souris en examinant les deux principales méthodes d’isolement de l’extraction d’acide saskyle et formique.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec la lumière, la chaleur, l’air et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-26-9
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
Numéro MDL MFCD00008625
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
CID PubChem 8041
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Methylenebisacrylamide
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Densité 1.235 g/mL
Quantité 25 g
Beilstein 1706297
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water or methanol
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre