Learn More
N, N-méthylène-bisacrylamide, 96 %, extra pur
Catalog Number 10651063
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
110-26-9
C7H10N2O2
154.17
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
8041
N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
110-26-9
C7H10N2O2
154.17
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
8041
N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N, N'-Methylenebisacrylamide
Point de fusion 185°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCONH)2CH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.