Learn More
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide |
CAS | 110-26-9 |
Quantité | 50 g |
Formule moléculaire | C7H10N2O2 |
Clé InChI | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CC(=O)NCNC(=O)C=C |
Nom IUPAC | N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.169 |
CID PubChem | 8041 |