Learn More
N-n-Hexylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451818
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4746-32-1
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Numéro MDL MFCD00462723
Clé InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
CID PubChem 138340
Nom IUPAC N-hexylaniline
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-n-Hexylaniline
Couleur Incolore à marron
Densité 0.899g/mL
Point d’ébullition 140°C to 145°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.5230
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide