Learn More
N,N'-Dinitrosopenta-methylenetetramine, Pure, MP Biomedicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N«-Dinitrosopenta-Methylenetetramine, Pure |
CAS | 101-25-7 |
Formule moléculaire | C5H10N6O2 |
Quantité | 10 g |
Synonyme | dipentax, micropor, dnpmt, opex, mikrofor n, porophor b, dinitrosopentamethylenetetramine, vulcacel bn, unicel-nd, unicel ndx |
Clé InChI | MWRWFPQBGSZWNV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1N2CN(CN1CN(C2)N=O)N=O |
Nom IUPAC | 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetrazabicyclo[3.3.1]nonane |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.175 |
CID PubChem | 7549 |