Learn More
N,N-Diméthylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.98€ - 189.95€
Identifiants chimiques
CAS | 4385-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.25 |
Numéro MDL | MFCD00009522 |
Clé InChI | QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t |
CID PubChem | 78090 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylhexan-1-amine |
SMILES | CCCCCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10636111
|
Thermo Scientific Acros
314740050 |
5 g | Flacon en verre |
56.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10026403
|
Thermo Scientific Acros
314740250 |
25 g | Flacon en verre |
189.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4385-04-0 | |
129.25 | |
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N | |
78090 | |
CCCCCCN(C)C |
C8H19N | |
MFCD00009522 | |
n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t | |
N,N-diméthylhexan-1-amine |
Spécification
N, N-Dimethylhexylamine | |
98.5 | |
Incolore | |
146°C to 150°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4126 to 1.4146 | |
0.744 | |
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylhexan-1-amine | |
78090 | |
99% |
4385-04-0 | |
100.0 | |
0.7440g/mL | |
33°C | |
99% | |
CH3(CH2)5N(CH3)2 | |
MFCD00009522 | |
n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t | |
CCCCCCN(C)C | |
129.25 | |
129.25 | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-491-8
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.