Learn More
N,N-diméthylformamide diméthylacétal, environ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.46€ - 694.46€
Identifiants chimiques
CAS | 4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.16 |
Numéro MDL | MFCD00008482 |
Clé InChI | ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane |
CID PubChem | 78373 |
ChEBI | CHEBI:85061 |
Nom IUPAC | 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylméthanamine |
SMILES | CN(C)C(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001900
|
Thermo Scientific Acros
161250250 |
25 g | Flacon en verre |
72.46€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10687322
|
Thermo Scientific Acros
161251000 |
100 g | Flacon en verre |
201.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10317390
|
Thermo Scientific Acros
161255000 |
500 g | Flacon en verre |
694.46€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 | |
119.16 | |
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N | |
78373 | |
1,1-diméthoxy-N,N-diméthylméthanamine |
C5H13NO2 | |
MFCD00008482 | |
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane | |
CHEBI:85061 | |
CN(C)C(OC)OC |
Spécification
N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal | |
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 | |
100.0 | |
0.8900g/mL | |
7°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2NCH(OCH3)2 | |
MFCD00008482 | |
03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501 | |
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane | |
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-diméthoxy-N,N-diméthylméthanamine | |
78373 | |
119.16 | |
Liquide |
ca 97% | |
96.0 | |
Incolore | |
102.0°C to 104.0°C | |
Authentique | |
C5H13NO2 | |
1.3972 | |
1993 | |
0.89 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents | |
CN(C)C(OC)OC | |
119.16 | |
CHEBI:85061 | |
ca. 97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-063-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol
RUO – Research Use Only