Learn More
Diéthylacétal de N,N-diméthylformamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 0.8590g/mL |
Point d’ébullition | 128°C to 130°C |
Point d’éclair | 28°C |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | (CH3)2NCH(OC2H5)2 |
Quantité | 10 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.