Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16388186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1mL
25mL
5mL
Code produit. 16388186
Marque: Thermo Scientific Acros 183600250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
CID PubChem 78225
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 1,0300 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,428
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 25 ml
Formule linéaire DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC N,N-di(²H₃)méthyl(²H)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 80.14
Poids de la formule 80.15
Qualité RMN