Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 16378186 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
10mL
1mL
25mL
5mL
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16378186
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 183600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethylformamide d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf
CID PubChem 78225
Specifications
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 1,0300 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,428
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Formule linéaire DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC N,N-di(²H₃)méthyl(²H)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 80.14
Poids de la formule 80.15
Qualité RMN
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylformamide