Learn More
N,N-Diméthylformamide, ACS, 99,8 + %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333498
N,N-Diméthylformamide, ACS, 99,8 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333498
4 x 4 L
Click to view available options
Quantité:
4 L
4 x 4 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11333498
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039117.M6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solvant pour substrats chromogènes
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
pH 7
Point de fusion -61°C
Densité 0.944
Point d’ébullition 153°C
Quantité 4 x 4 L
Point d’éclair 57°C (135°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.431
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Merck Index 14,3243
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN28L031 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number039117.AP,039117.K7,039117.K2,039117.M6,039117.M1
Numéro de lotZ31K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2025 Catalog Number039117.AP,039117.K7,039117.K2,039117.M6,039117.M1
Numéro de lotX16K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number039117.AP,039117.K7,039117.K2,039117.M6,039117.M1
Numéro de lotW03K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number039117.AP,039117.K7,039117.K2,039117.M6,039117.M1
Numéro de lotT18K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number039117.AP,039117.K7,039117.K2,039117.M6,039117.M1
Nom du produit
N,N-Diméthylformamide, ACS, 99,8 + %, Thermo Scientific Chemicals >