Learn More
N,N-diméthylformamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
48.54€ - 550.83€
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10590571
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
116220010
1 L Flacon en verre
48.54€
1L
10112530
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
116220025
2.5 l Flacon en verre
95.64€
2.50L
10271233
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
116220050
5 L Récipient en plastique
152.76€
5L
10733651
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
116220250
25 L Récipient en plastique
550.83€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylformamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals