Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10154180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10154180
Marque: Thermo Scientific Acros 167790025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Alcalinité 0.001 meq/g max.
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.001 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Point de fusion -61.0°C
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Point d’éclair 58°C
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCON(CH3)2
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Quantité 2.5 L
Beilstein 04, 58
Résidus après évaporation 0.0015% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Gravité spécifique 0.945
Rotation spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.