Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10437392
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10437392
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10437392
Marque: Thermo Scientific Acros 326870025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61.0°C
% min. CAS 99.75
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Water <50ppm
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.945
Formule linéaire HCON(CH3)2
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2524260 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numéro de lot2402023 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numéro de lot2415080 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numéro de lot2497400 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numéro de lot2493226 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >