Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15603610
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,8%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61°C
Densité 0.944g/mL
Point d’ébullition 153°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.152
Point d’éclair 58°C (136.4°F)
Température d’allumage 833°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2.7mmHg (20°C)
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Poids de la formule 73.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Réactif ACS