Learn More
N,N-diméthylbenzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylbenzylamine |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -75.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9000g/mL |
Point d’ébullition | 183.0°C to 184.0°C |
Point d’éclair | 54°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identifiant produit
- N,N-Dimethylbenzylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.