Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10356600
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en métal
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-69-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008304
Clé InChI JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
CID PubChem 949
ChEBI CHEBI:16269
Nom IUPAC N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.5°C to 2.5°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 193.0°C to 194.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(CH3)2
Indice de réfraction 1.5570 to 1.5590
Quantité 5 mL
Fieser 01,274; 02,147
Merck Index 15, 3256
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylaniline
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.