Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.20€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121-69-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
Numéro MDL | MFCD00008304 |
Clé InChI | JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene |
CID PubChem | 949 |
ChEBI | CHEBI:16269 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.AE |
100 mL |
24.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483894
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.AP |
500 mL |
36.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493894
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.0F |
2500 mL |
117.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.0D |
10,000 mL |
377.00€
10000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-Diméthylaniline agit comme précurseur des colorants triarylméthane tels que le violet de cristal et le vert malachite. Elle est également utilisée dans la synthèse de la vanilline, du violet de méthyle et la cétone de Michler. De plus, elle est utilisée comme durcisseur pour les résines plastiques et comme piégeur d’acide dans la fabrication de pénicilline et céphalosporines semi-synthétiques. En outre, elle est utilisée comme promoteur dans le durcissement des résines ester de polyester et de vinyle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le chloroforme, le benzène et l’alcalin.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformiates et les halogènes.
Identifiants chimiques
121-69-7 | |
121.18 | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
949 | |
N,N-diméthylaniline |
C8H11N | |
MFCD00008304 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
CHEBI:16269 | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
N,N-Dimethylaniline | |
2°C | |
7.4 | |
62°C (143°F) | |
Characteristic | |
1.558 | |
UN2253 | |
14,3234 | |
Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline. | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 | |
121.18 | |
CHEBI:16269 | |
99% |
121-69-7 | |
0.956 | |
193°C | |
99% | |
C8H11N | |
MFCD00008304 | |
507140 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylaniline | |
949 | |
121.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H351-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Liquide combustible.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N,N-DIMÉTHYLANILINE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-493-5
missing translation for 'rtecsNumber' : BX4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only