Learn More
N,N-diméthylacétamide, qualité HPLC, supérieure à 99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethylacetamide is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylacetamide |
Point de fusion | -20°C |
Couleur | Incolore |
Aspect | Colorless liquid |
Densité | 0.94 |
Point d’ébullition | 165°C to 166°C |
Quantité | 4 x 1 L |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.4385 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443842 | Certificat d’analyse | 02/04/2024 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7 |
A0454462 | Certificat d’analyse | 14/03/2024 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7 |
N26G704 | Certificat d’analyse | 28/06/2023 | 022916.K2,022916.M1,022916.K7,022916 |
J30R844 | Certificat d’analyse | 17/11/2022 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7 |
N28I751 | Certificat d’analyse | 15/11/2022 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7 |