Learn More
N,N-diméthylacétamide, analyse GC de l’espace de tête, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15605560
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15605560
Marque: Honeywell-Chromasolv 449011L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,9 %
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
  • développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
CAS 127-19-5
Densité 0.937g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 1.8%, 100°F, 11.5%, 160°F
Point d’éclair 70°C (158°F)
Température d’allumage 914°F
Formule moléculaire C4H9NO
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Numéro MDL MFCD00008686
Tension de vapeur 4 mmHg (38°C), 2 mmHg (25°C)
Numéro UN NA1993
Beilstein 1737614
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nom IUPAC N,N-dimethylacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Poids de la formule 87.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-dimethylacetamide