Learn More
Diméthylacétal de N,N-diméthylacétamide, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10270853
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18871-66-4
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008476
Clé InChI FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
CID PubChem 87835
Nom IUPAC 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylethanamine
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9110g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Gravité spécifique 0.911
Stabilisateur sodium carbonate
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide