Learn More
N,N-diméthylacétamide, anhydre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. Other uses are as extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylacetamide, anhydrous |
Point de fusion | °C to 20°C |
Densité | 0.94 g/mL |
Point d’ébullition | 165°C to 166°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% |
Indice de réfraction | 1.4385 |
Quantité | 100 mL |
Beilstein | 1737614 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones. |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
R30K828 | Certificat d’analyse | 25/06/2024 | 044913.5Y,044913.AE,044913.K2 |
J05U896 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | 044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2 |
J15R897 | Certificat d’analyse | 12/07/2022 | 044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2 |
G28N746 | Certificat d’analyse | 12/07/2022 | 044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2 |
W06H797 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2 |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethylacetamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylacetamide