Learn More
N,N-diméthylacétamide, anhydre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15444915
N,N-diméthylacétamide, anhydre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444915
4 x 100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 15444915
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044913.5Y
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. Other uses are as extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide, anhydrous
Point de fusion °C to 20°C
Densité 0.94 g/mL
Point d’ébullition 165°C to 166°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Indice de réfraction 1.4385
Quantité 4 x 100 mL
Beilstein 1737614
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Poids de la formule 87.12
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR30K828 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044913.K2
Numéro de lotJ05U896 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
Numéro de lotJ15R897 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
Numéro de lotG28N746 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
Numéro de lotW06H797 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
N,N-diméthylacétamide, anhydre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >