Learn More
N, N-diméthylacétamide, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10522934
N, N-diméthylacétamide, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522934
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10522934
Marque: Thermo Scientific Acros 167780025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
Absorbance 0.01 max. at 360nm, 0.03 max. at 320nm, 0.05 max. at 310nm, 0.15 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 70°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Gravité spécifique 0.937
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Eau 0.05% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462268 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Numéro de lotA0393105 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Numéro de lotA0395441 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Numéro de lotA0396201 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Numéro de lotA0447644 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Nom du produit
N, N-diméthylacétamide, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals >