Learn More
N,N-diméthylacétamide, >99 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylacetamide |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.94g/cm3 at 20°C |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Poids de la formule | 87.12 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylacetamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylacetamide